Få mere at vide
4-Cyanofenylisothiocyanat, 98%
Artikelnummer. 11388275
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11388275 1 g 1g
11398275 5 g 5g
11308285 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11388275 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10173.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2719-32-6 | C8H4N2S | 160,194 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2719-32-6
Molekylær formel C8H4N2S
Molekylvægt (g/mol) 160.194
MDL nummer MFCD00041085
InChI nøgle DZFKAXLNKZXNHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyanophenyl isothiocyanate, benzonitrile, 4-isothiocyanato, p-cyanophenyl isothiocyanate, 4-cyanophenylisothiocyanate, 4-cyano-phenyl-isothiocyanate, 4-isothiocyanatobenzenenitrile, 4-isothiocyanato-benzonitrile, benzonitrile,4-isothiocyanato, isothiocyanic acid, p-cyanophenyl ester, benzenenitrile, 4-isothiocyanato
PubChem CID 17626
IUPAC navn 4-isothiocyanatobenzonitril
SMIL C1=CC(=CC=C1C#N)N=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Cyanophenyl isothiocyanate
Smeltepunkt 118°C to 122°C
Lugt Irritating
Mængde 1 g
FN nummer UN2923
Beilstein 2802621
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 160.2
Procent renhed 98%