Få mere at vide
4-(cyanofenyl)boronsyre pinacolester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Cyanophenyl)boronic Acid Pinacol Ester |
| CAS | 171364-82-2 |
| Molekylær formel | C13H16BNO2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 1,1,2,2-Tetramethyldimethylene (4-cyanophenyl)boronate |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16BNO2/c1-12(2)13(3,4)17-14(16-12)11-7-5-10(9-15)6-8-11/h5-8H,1-4H3 |
| SMIL | N#CC1=CC=C(C=C1)B2OC(C(O2)(C)C)(C)C |
| IUPAC navn | 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl) benzonitril |
| Molekylvægt (g/mol) | 229.08 |
| Formel vægt | 229.13 |