Få mere at vide
4-(cyanofenyl)boronsyre pinacolester, TRC
Artikelnummer. 30361859
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Artikelnummer. Mængde
30361859 2.5 g
1 options
Artikelnummer. 30361859 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC9820452.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Cyanophenyl)boronic Acid Pinacol Ester
CAS 171364-82-2
Molekylær formel C13H16BNO2
Mængde 2.5 g
Synonym 1,1,2,2-Tetramethyldimethylene (4-cyanophenyl)boronate
InChI formel InChI=1S/C13H16BNO2/c1-12(2)13(3,4)17-14(16-12)11-7-5-10(9-15)6-8-11/h5-8H,1-4H3
SMIL N#CC1=CC=C(C=C1)B2OC(C(O2)(C)C)(C)C
IUPAC navn 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl) benzonitril
Molekylvægt (g/mol) 229.08
Formel vægt 229.13