Få mere at vide
4-Cyanophenyl 4-n-propylbenzoate, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11435936
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11435936 5 g 5g
11425936 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11435936 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22274.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56131-49-8
Molekylær formel C17H15NO2
Molekylvægt (g/mol) 265.31
MDL nummer MFCD03410282
InChI nøgle NCTWNVKZQMMLIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyanophenyl 4-n-propylbenzoate, 4-cyanophenyl 4-propyl-benzoate, 4-cyanophenyl 4-propylbenzoate, 4-n-propyl benzoic acid-4'-cyanophenol ester, 4-cyanophenyl4-propylbenzoate, 4-cyanophenyl-4-n-propylbenzoate, #, 4-propylbenzoic acid 4-cyanophenyl, 4-n-propylbenzoic acid 4-cyanophenyl ester, benzoic acid, 4-propyl-, 4-cyanophenyl ester
PubChem CID 590092
IUPAC navn (4-cyanophenyl) 4-propylbenzoate
SMIL CCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)OC1=CC=C(C=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Cyanophenyl 4-n-propylbenzoate
Smeltepunkt 101°C to 103°C
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Formel vægt 265.31
Procent renhed 99%