Få mere at vide
4-cyanophenyl 4-n-hexylbenzoat, 99%
Artikelnummer. 11450647
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11450647 5 g 5g
11440647 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11450647 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22471.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-10-2026
CAS: 50793-85-6 | C20H21NO2 | 307,39 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50793-85-6
Molekylær formel C20H21NO2
Molekylvægt (g/mol) 307.39
MDL nummer MFCD00600506
InChI nøgle DEUWEGPRKHPNKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 4-hexyl-, 4-cyanophenyl ester, 4-cyanophenyl 4-n-hexylbenzoate, p-cyanophenyl p-hexylbenzoate, 4-cyanophenyl 4-hexylbenzoate, 4-hexylbenzoic acid 4-cyanophenyl, 4-n-hexylbenzoic acid 4-cyanophenyl ester
PubChem CID 170907
IUPAC navn (4-cyanophenyl)-4-hexylbenzoat
SMIL CCCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)OC1=CC=C(C=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Cyanophenyl 4-n-hexylbenzoate
Smeltepunkt 44 °C til 47 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 307.39
Procent renhed 99%