Få mere at vide
4-Cyanophenyl 4-n-butylbenzoate, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11480547
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11480547 5 g 5g
11470547 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11480547 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22420.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38690-77-6
Molekylær formel C18H17NO2
Molekylvægt (g/mol) 279.339
MDL nummer MFCD00001816
InChI nøgle XQRFASOUJIKXRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 4-butyl-, 4-cyanophenyl ester, p-cyanophenyl p-butylbenzoate, 4-cyanophenyl 4-butyl-benzoate, 4-cyanophenyl-4'-butylbenzoate, 4-cyanophenyl 4-n-butylbenzoate, 4-cyanophenyl 4-butylbenzoate, 4-cyanophenyl4-butylbenzoate, 4-cyanophenyl-4-n-butylbenzoate, 4-butylbenzoic acid 4-cyanophenyl, 4-cyanophenyl 4´-propylbenzoate
PubChem CID 170098
IUPAC navn (4-cyanophenyl) 4-butylbenzoate
SMIL CCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)OC2=CC=C(C=C2)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Cyanophenyl 4-n-butylbenzoate
Smeltepunkt 67°C to 69°C
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Formel vægt 279.34
Procent renhed 99%