Få mere at vide
4-Cyanophenol, TRC
Artikelnummer. 30365188
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30365188 50 g
1 options
Artikelnummer. 30365188 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC98221550G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxybenzonitrile
CAS 767-00-0
Molekylær formel C7 H5 N O
Mængde 50 g
Synonym Benzonitrile, 4-hydroxy- (9CI, ACI), 4-Hydroxybenzonitrile (ACI), Benzonitrile, p-hydroxy- (6CI, 8CI), 4-Cyanophenol, 4-Hydroxycyanobenzene, NSC 400524, p-Cyanophenol, p-Hydroxybenzonitrile
InChI formel InChI=1S/C7H5NO/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4,9H
SMIL Oc1ccc(cc1)C#N
IUPAC navn 4-hydroxybenzonitril
Molekylvægt (g/mol) 119.12
Formel vægt 119.0371