Få mere at vide
4-Cyanophenol-2,3,5,6-d4, CDN
Artikelnummer. 30317803
Skift visning
Mængde:
0.05 g
0.1 g
Pakningsstørrelse:
0.1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30317803 0.05 g -
30313371 0.1 g 0.1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30317803 Leverandør CDN Leverandørnr. CDND64580.05G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Opdag 4000+ højkvalitets deutererede forbindelser, der sendes direkte fra lager for hurtighed. Vi tilbyder mange unikke API'er, herunder aktive farmaceutiske ingredienser, nitrosaminer, aminosyrer, steroider, gasser, pesticider og fedtsyrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxybenzonitrile-D4
CAS 1025089-21-7
Molekylær formel C7 D4 H N O
Mængde 0.05 g
Synonym Benzonitrile-2,3,5,6-d4, 4-hydroxy- (ACI), 4-Hydroxybenzonitrile-2,3,5,6-d4 (ACI), 4-Hydroxybenzonitrile-D4, 4-Cyanophenol-2,3,5,6-d4
InChI formel InChI=1 S/C7H5NO/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4,9 H/i1D,2 D,3 D,4 D
SMIL [2 H]c1c([2 H])c(C#N)c([2 H])c([2 H])c1O
IUPAC navn 2,3,5,6-tetradeuterio-4-hydroxybenzonitril
Molekylvægt (g/mol) 123.1454
Formel vægt 123,0622 g/mol
Procent renhed 98 atom % D, min 98% kemisk renhed