Få mere at vide
4-Cyanoindole, 99%
Artikelnummer. 15450059
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15450059 1 g 1g
15460059 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15450059 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63391.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16136-52-0 | C9H6N2 | 142.161 g/mol
4-Cyanoindol bruges som et syntetisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-Cyanoindol bruges som et syntetisk mellemprodukt
.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Noter
Varme, lysfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler, syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16136-52-0
Molekylær formel C9H6N2
Molekylvægt (g/mol) 142.161
MDL nummer MFCD00152045
InChI nøgle CEUFGDDOMXCXFW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyanoindole, 4-indolecarbonitrile, indole-4-carbonitrile, indole-4-cyano, 4-cyano-1h-indole, 4-cyano indole, pubchem7327, acmc-209dmi, 1h-indol-4-yl cyanide
PubChem CID 3817602
IUPAC navn 1H-indol-4-carbonitril
SMIL C1=CC(=C2C=CNC2=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Cyanoindole
Smeltepunkt 120°C to 125°C
Farve Grå
Mængde 1 g
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 142.16
Procent renhed 99%
Fysisk form Fast stof