Få mere at vide
4-cyanoimidazol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15577729 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15577729 1 g 1g
15587729 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15577729 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 461360010
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 57090-88-7 | C4H3N3 | 93.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57090-88-7
Molekylær formel C4H3N3
Molekylvægt (g/mol) 93.09
MDL nummer MFCD00233358
InChI nøgle NWVGXXPWOYZODV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-imidazole-4-carbonitrile, 4-cyanoimidazole, 4-cyano-1h-imidazole, 3h-imidazole-4-carbonitrile, imidazole-4-carbonitrile, pubchem18770, acmc-209lvz, 5-imidazole carbonitrile, 1h-imidazol-4-kohlenitrile, ksc269a8n
PubChem CID 564457
IUPAC navn 1H-imidazol-5-carbonitril
SMIL N#CC1=CN=CN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Cyanoimidazole
Smeltepunkt 32.0°C to 35.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 93.09
Procent renhed 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Cyanoimidazole
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.