missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Cyanocyclohexanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Cyanocyclohexanone |
| CAS | 34916-10-4 |
| Molekylær formel | C7H9NO |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 4-Oxocyclohexanecarbonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9NO/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h6H,1-4H2 |
| SMIL | N#CC(CC1)CCC1=O |
| IUPAC navn | 4-oxocyclohexane-1-carbonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 123.15 |
| Formel vægt | 123.07 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?