Få mere at vide
4-Cyanobenzyl Bromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Cyanobenzyl Bromide |
| CAS | 17201-43-3 |
| Molekylær formel | C8 H6 Br N |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Benzonitrile, 4-(bromomethyl)-, p-Tolunitrile, α-bromo- (7CI,8CI), 4-(Bromomethyl)benzonitrile, (4-Cyanophenyl)methyl bromide, (p-Cyanophenyl)bromomethane, 1-Bromomethyl-4-cyanobenzene, 4-Cyanobenzyl bromide, NSC 95792, p-(Bromomethyl)benzonitrile, p-Cyanobenzyl bromide, α-Bromo-p-toluenecarbonitrile, α-Bromo-p-tolunitrile, α-Bromo-p-tolylnitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6BrN/c9-5-7-1-3-8(6-10)4-2-7/h1-4H,5H2 |
| SMIL | BrCc1ccc(cc1)C#N |
| IUPAC navn | 4-(bromomethyl)benzonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 196.04 |
| Formel vægt | 194.9684 |