Få mere at vide
4-Cyanobenzoyl chloride, 98%
Artikelnummer. 11495757
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11495757 5 g 5g
11405767 25 g 25g
11415767 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11495757 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24333.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6068-72-0 | C8H4ClNO | 165.58 g/mol
Det er en reaktant til organokatalytiske tandem-tre-komponentreaktioner af aldehyd, alkylvinylketon og amid. Det anvendes også som en reaktant til syntese af selektive angiotensin II AT2-receptoragonister med reduceret CYP 450-hæmning, allosteriske glukokinaseaktivatorer, hydantoinderivater med antiproliferativ aktivitet, thiohydantoiner og P2X7-receptorantagonister.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er en reaktant til organokatalytiske tandem-tre-komponentreaktioner af aldehyd, alkylvinylketon og amid. Det anvendes også som en reaktant til syntese af selektive angiotensin II AT2-receptoragonister med reduceret CYP 450-hæmning, allosteriske glukokinaseaktivatorer, hydantoinderivater med antiproliferativ aktivitet, thiohydantoiner og P2X7-receptorantagonister.
Opløselighed
Reagerer med vand.
Bemærkninger
Opbevares under tør inert gas. Holdes væk fra fugt, oxidationsmidler, syrer, baser, aktive metaller, aminer og alkoholer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6068-72-0
Molekylær formel C8H4ClNO
Molekylvægt (g/mol) 165.58
MDL nummer MFCD00001822
InChI nøgle USEDMAWWQDFMFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyanobenzoylchloride, 4-cyano-benzoyl chloride, p-cyanobenzoyl chloride, unii-2577fde7a8, benzoyl chloride, 4-cyano, 4cyanobenzoyl chloride, 4-cyano-benzoylchloride, 4-cyanobenzoyl-chloride, 4-cyanpbenzoyl chloride, 4-cyano benzoylchloride
PubChem CID 80172
IUPAC navn 4-cyanobenzoylchlorid
SMIL ClC(=O)C1=CC=C(C=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Cyanobenzoyl chloride
Smeltepunkt 68°C to 70°C
Lugt Irritating
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Beilstein 386729
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 165.58
Procent renhed 98%