Få mere at vide
4-Cyanobenzoyl chloride, 98%
Artikelnummer. 10756561 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10756561 5 g Glasflaske 5g
10193200 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10756561 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 154550050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6068-72-0 | C8H4ClNO | 165.58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6068-72-0
Molekylær formel C8H4ClNO
Molekylvægt (g/mol) 165.58
MDL nummer MFCD00001822
InChI nøgle USEDMAWWQDFMFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyanobenzoylchloride, 4-cyano-benzoyl chloride, p-cyanobenzoyl chloride, unii-2577fde7a8, benzoyl chloride, 4-cyano, 4cyanobenzoyl chloride, 4-cyano-benzoylchloride, 4-cyanobenzoyl-chloride, 4-cyanpbenzoyl chloride, 4-cyano benzoylchloride
PubChem CID 80172
IUPAC navn 4-cyanobenzoylchlorid
SMIL ClC(=O)C1=CC=C(C=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Cyanobenzoyl chloride
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 66°C to 70°C
Farve Beige til hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel NCC6H4COCl
Mængde 5 g
Formel vægt 165.58
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Cyanobenzoyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.