Få mere at vide
4-cyanobenzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30352051
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30352051 25 g
1 options
Artikelnummer. 30352051 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC96232525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Cyanobenzoic Acid
CAS 619-65-8
Molekylær formel C8H5NO2
Mængde 25 g
Synonym p-Cyanobenzoic Acid, 4-Carboxybenzonitrile, NSC 6306, p-Carboxybenzonitrile, p-Cyanobenzoic Acid
InChI formel InChI=1S/C8H5NO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4H,(H,10,11)
SMIL OC(=O)c1ccc(cc1)C#N
IUPAC navn 4-cyanobenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 147.13
Formel vægt 147.032