Få mere at vide
4-Cyanobenzensulfonylchlorid, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Cyanobenzenesulfonyl chloride |
| Smeltepunkt | 107 °C til 110 °C |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Beilstein | 777939 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| IUPAC navn | 4-cyanobenzensulfonylchlorid |
| Formel vægt | 201.63 |
| Procent renhed | 97% |