Få mere at vide
4-Cyanobenzenesulfonyl chloride, 97%
Artikelnummer. 11478016
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11478016 1 g 1g
11488016 5 g 5g
11498016 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11478016 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14081.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 49584-26-1 | C7H4ClNO2S | 201.62 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 49584-26-1
Molekylær formel C7H4ClNO2S
Molekylvægt (g/mol) 201.62
MDL nummer MFCD00052337
InChI nøgle DBMFYTQPPBBKHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyanobenzene-1-sulfonyl chloride, 4-cyanobenzenesulfonylchloride, p-cyanobenzenesulphonyl chloride, 4-cyano benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-cyano, 4-cyanophenylsulfonyl chloride, p-cyanobenzenesulfonyl chloride, 4-cyanobenzenesulphonyl chloride, 4-cyano-benzenesulfonyl chloride, 4-chlorosulfonyl benzenecarbonitrile
PubChem CID 39497
SMIL ClS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Cyanobenzenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 107°C to 110°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Beilstein 777939
Følsomhed Moisture sensitive
IUPAC navn 4-cyanobenzen-1-sulfonylchlorid
Formel vægt 201.63
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Cyanobenzenesulfonyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Cyanobenzene-1-sulfonyl chloride