Få mere at vide
4-Cyanobenzensulfonamid, 97%
Artikelnummer. 15414487
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15414487 5 g 5g
15404487 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15414487 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31836.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Add to basket
CAS: 3119-02-6 | C7H6N2O2S | 182,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3119-02-6
MDL nummer MFCD02089633
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Cyanobenzenesulfonamide
Smeltepunkt 168 °C til 171 °C
Lugt Lugtfri
Molekylær formel C36H30Pb2
Mængde 5 g
Synonym hexaphenyldilead, hexaphenyldiplumbane, dilead, hexaphenyl, lead, hexaphenyldi, diplumbane, hexaphenyl, unii-km5rj5fzy2, km5rj5fzy2, diplumbane, 1,1,1,2,2,2-hexaphenyl, hexaphenyldilead iv
InChI nøgle SOLOHWWGJALNFO-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C(C=C1)[Pb](C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3.C1=CC=C(C=C1)[Pb](C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
IUPAC navn trifenylbly
Molekylvægt (g/mol) 877.00
PubChem CID 6327846
Formel vægt 182.2
Procent renhed 97%