Få mere at vide
4-Cyanobenzensulfonamid, 97%
Product Code. 15404487
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
15404487 1 g 1g
15414487 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15404487 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H31836.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Add to basket
CAS: 3119-02-6 | C7H6N2O2S | 182,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3119-02-6
MDL nummer MFCD02089633
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Cyanobenzenesulfonamide
Smeltepunkt 168°C to 171°C
Lugt Odorless
Molekylær formel C7H6N2O2S
Mængde 1 g
Synonym 4-cyanobenzene-1-sulfonamide, p-cyanobenzenesulfonamide, 4-cyanobenzenesulphonamide, benzenesulfonamide, p-cyano, 4-cyano-benzenesulfonamide, benzenesulfonamide, 4-cyano, p-cyanobenzenesulphonamide, benzenesulfonamide, 4-cyano-9ci, 4-sulphamoylbenzonitrile, wln: zswr dcn
InChI nøgle UZECCNDOASGYNH-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=CC=C1C#N)S(=O)(=O)N
IUPAC navn 4-cyanobenzensulfonamid
Molekylvægt (g/mol) 182.20
PubChem CID 76566
Formel vægt 182.2
Procent renhed 97%