Få mere at vide
4-cyanobenzenboronsyre pinacolester, 97%
Artikelnummer. 11377629
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11377629 5 g 5g
11367629 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11377629 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H28208.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-10-2026
CAS: 171364-82-2 | C13H16BNO2 | 229,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 171364-82-2
Molekylær formel C13H16BNO2
Molekylvægt (g/mol) 229.09
MDL nummer MFCD03093897
InChI nøgle HOPDTPGXBZCBNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 4-cyanophenylboronic acid pinacol ester, 4-cyanobenzeneboronic acid pinacol ester, 4-cyanophenylboronic acid, pinacol ester, benzonitrile, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 4-cyanobenzeneboronic acid, pinacol ester, 2-4-cyanophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzonitrile, 4-cyanophenylboronicacidpinacolester
PubChem CID 2734625
IUPAC navn 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitril
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(C=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Cyanobenzeneboronic acid pinacol ester
Mængde 5 g
Formel vægt 229.08
Procent renhed 97%