Få mere at vide
4-Cyanobenzenboronsyre, 98%
Artikelnummer. 11374865
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11374865 1 g 1g
11384865 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11374865 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L18007.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 126747-14-6 | C7H6BNO2 | 146,94 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 126747-14-6
Molekylær formel C7H6BNO2
Molekylvægt (g/mol) 146.94
MDL nummer MFCD01318968
InChI nøgle CEBAHYWORUOILU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyanophenyl boronic acid, 4-cyanobenzeneboronic acid, 4-dihydroxyboranyl benzonitrile, 4-cyano-phenyl-boronic acid, 4-boronobenzonitrile, p-cyanophenylboronic acid, 4-cyanobenzene boronic acid, boronic acid, 4-cyanophenyl, 4-cyano-phenyl boronic acid
PubChem CID 2734326
IUPAC navn (4-cyanophenyl)borsyre
SMIL OB(O)C1=CC=C(C=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Cyanobenzeneboronic acid
Smeltepunkt >300°C
Mængde 1 g
Beilstein 6593772
Formel vægt 146.94
Procent renhed 98%