Få mere at vide
4-cyanobenzen-1-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10559972
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
Artikelnummer. 10559972
Brand: Thermo Scientific Maybridge TL00421EA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 49584-26-1
Molekylær formel C7H4ClNO2S
Molekylvægt (g/mol) 201.62
MDL nummer MFCD00052337
InChI nøgle DBMFYTQPPBBKHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyanobenzene-1-sulfonyl chloride, 4-cyanobenzenesulfonylchloride, p-cyanobenzenesulphonyl chloride, 4-cyano benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-cyano, 4-cyanophenylsulfonyl chloride, p-cyanobenzenesulfonyl chloride, 4-cyanobenzenesulphonyl chloride, 4-cyano-benzenesulfonyl chloride, 4-chlorosulfonyl benzenecarbonitrile
PubChem CID 39497
IUPAC navn 4-cyanobenzensulfonylchlorid
SMIL ClS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Cyanobenzene-1-sulfonyl chloride
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Lineær formel CNC6H4SO2Cl
Mængde 10 g
Formel vægt 201.63
Procent renhed 97%