Få mere at vide
4-cyanobenzen-1-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10243712
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10243712 1 g 1g
10559972 10 g 10g
10663645 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10243712 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL00421DA
Kemiske identifikatorer
CAS 49584-26-1
Molekylær formel C7H4ClNO2S
Molekylvægt (g/mol) 201.62
MDL nummer MFCD00052337
InChI nøgle DBMFYTQPPBBKHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyanobenzene-1-sulfonyl chloride, 4-cyanobenzenesulfonylchloride, p-cyanobenzenesulphonyl chloride, 4-cyano benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-cyano, 4-cyanophenylsulfonyl chloride, p-cyanobenzenesulfonyl chloride, 4-cyanobenzenesulphonyl chloride, 4-cyano-benzenesulfonyl chloride, 4-chlorosulfonyl benzenecarbonitrile
PubChem CID 39497
IUPAC navn 4-cyanobenzensulfonylchlorid
SMIL ClS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Cyanobenzene-1-sulfonyl chloride
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Lineær formel CNC6H4SO2Cl
Mængde 1 g
Formel vægt 201.63
Procent renhed 97%