Få mere at vide
4-Cyanobenzamide, 97%
Artikelnummer. 11441627
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11441627 1 g 1g
11451627 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11441627 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25600.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3034-34-2 | C8H6N2O | 146.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3034-34-2
Molekylær formel C8H6N2O
Molekylvægt (g/mol) 146.15
MDL nummer MFCD00017133
InChI nøgle FUKWTMJZHKZKFA-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-cyanobenzamide, benzamide, 4-cyano, unii-3p9ug7v78s, benzamide, p-cyano, benzamide, p-cyano-8ci, p-cyano benzamide, 4-cyano-benzamide, cyanobenzamide, acmc-1agnt, p-cyanobenzoic acid amide
PubChem CID 76427
IUPAC navn 4-cyanobenzamid
SMIL NC(=O)C1=CC=C(C=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Cyanobenzamide
Smeltepunkt 225°C to 228°C
Mængde 1 g
Formel vægt 146.15
Procent renhed 97%