Få mere at vide
4-Cyanobenzaldehyd, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Cyanobenzaldehyde |
| CAS | 105-07-7 |
| Molekylær formel | C8H5NO |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Terephthalaldehydonitrile, 4-Formylbenzonitrile, NSC 5091, p-Cyanobenzaldehyde, p-Cyanobenzenecarboxaldehyde, p-Formylbenzonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5NO/c9-5-7-1-3-8(6-10)4-2-7/h1-4,6H |
| SMIL | O=Cc1ccc(cc1)C#N |
| IUPAC navn | 4-formylbenzonitril |
| Molekylvægt (g/mol) | 131.13 |
| Formel vægt | 131.0371 |