Få mere at vide
4-(Cyanoacetyl)morpholine, 98%
Artikelnummer. 11498750
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11498750 1 g 1g
11423994 5 g 5g
11433994 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11498750 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11969.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15029-32-0 | C7H10N2O2 | 154.169 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15029-32-0
Molekylær formel C7H10N2O2
Molekylvægt (g/mol) 154.169
MDL nummer MFCD00023353
InChI nøgle AUZPMUJGZZSMCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-morpholino-3-oxopropanenitrile, 4-cyanoacetyl morpholine, morpholine, 4-cyanoacetyl, n-cyanoacetylmorpholine, 3-morpholin-4-yl-3-oxopropanenitrile, 4-cyanoacetylmorpholine, 3-morpholin-4-yl-3-oxo-propionitrile, 3-4-morpholinyl-3-oxopropanenitrile, morpholinocarbonyl acetonitrile, 4-morpholinepropanenitrile, .beta.-oxo
PubChem CID 229279
IUPAC navn 3-morpholin-4-yl-3-oxopropannitril
SMIL C1COCCN1C(=O)CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4- (Cyanoacetyl)morpholine
Smeltepunkt 85°C to 88°C
Lugt Odorless
Mængde 1 g
Beilstein 135525
Formel vægt 154.17
Procent renhed 98%