Få mere at vide
4-Cyano-L-phenylalanine, 95%
Artikelnummer. 15460329
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15460329 250 mg 250mg
15440329 1 g 1g
15450329 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15460329 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63572.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 167479-78-9 | C10H10N2O2 | 190.202 g/mol
4-Cyano-L-phenylalanin anvendes som mellemprodukt i organisk syntese, farmaceutisk, kemisk forskning og biokemisk anvendelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Cyano-L-phenylalanin anvendes som mellemprodukt i organisk syntese, farmaceutisk, kemisk forskning og biokemisk anvendelse.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares i fryseren ved (-20 °C). Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 167479-78-9
Molekylær formel C10H10N2O2
Molekylvægt (g/mol) 190.202
MDL nummer MFCD00270363
InChI nøgle KWIPUXXIFQQMKN-VIFPVBQESA-N
Synonym l-4-cyanophenylalanine, 4-cyano-l-phenylalanine, s-2-amino-3-4-cyanophenyl propanoic acid, h-phe 4-cn-oh, 2s-2-amino-3-4-cyanophenyl propanoic acid, 4-cyanophenylalanine, s-2-amino-3-4-cyanophenyl propionic acid, d-4-cn-phe-oh
PubChem CID 1501865
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(4-cyanophenyl)propansyre
SMIL C1=CC(=CC=C1CC(C(=O)O)N)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Cyano-L-phenylalanine
FN nummer UN3439
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Mængde 250 mg
Formel vægt 190.2
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof