Få mere at vide
4-Cyano-4-phenylpiperidine Hydrochloride 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10294560 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10294560 10 g Glass bottle 10g
1 options
Artikelnummer. 10294560 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 110840100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51304-58-6
Molekylær formel C12H15ClN2
Molekylvægt (g/mol) 222.716
MDL nummer MFCD00012775
InChI nøgle CQPHZBOPSZGTJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyano-4-phenylpiperidine hydrochloride, 4-phenylpiperidine-4-carbonitrile hydrochloride, 4-cyano-4-phenylpiperidinehydrochloride, 4-phenylpiperidine-4-carbonitrile, chloride, 4-phenylpiperidine-4-carbonitrile hcl, pubchem19077, acmc-20a3zw, 4-cyano-4-phenylpiperidine hcl, timtec-bb sbb003334, 4-phenylisonipecotonitrile hydrochloride
PubChem CID 3084973
IUPAC navn 4-phenylpiperidine-4-carbonitrile;hydrochloride
SMIL C1CNCCC1(C#N)C2=CC=CC=C2.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Cyano-4-phenylpiperidine hydrochloride
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 210.0°C to 214.0°C
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glass bottle
Mængde 10 g
Formel vægt 222.72
Procent renhed 99%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Cyano-4-phenylpiperidine hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.