Få mere at vide
4-Cyano-4-phenylpiperidin hydrochlorid, 97 %
Artikelnummer. 11462040
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11462040 10 g 10g
11452040 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11462040 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H28414.09
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 51304-58-6 | C12H15ClN2 | 222,716 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51304-58-6
Molekylær formel C12H15ClN2
Molekylvægt (g/mol) 222.716
MDL nummer MFCD00012775
InChI nøgle CQPHZBOPSZGTJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyano-4-phenylpiperidine hydrochloride, 4-phenylpiperidine-4-carbonitrile hydrochloride, 4-cyano-4-phenylpiperidinehydrochloride, 4-phenylpiperidine-4-carbonitrile, chloride, 4-phenylpiperidine-4-carbonitrile hcl, pubchem19077, acmc-20a3zw, 4-cyano-4-phenylpiperidine hcl, timtec-bb sbb003334, 4-phenylisonipecotonitrile hydrochloride
PubChem CID 3084973
IUPAC navn 4-phenylpiperidin-4-carbonitril;hydrochlorid
SMIL C1CNCCC1(C#N)C2=CC=CC=C2.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Cyano-4-phenylpiperidine hydrochloride
Smeltepunkt 210 °C til 214 °C
Mængde 10 g
FN nummer UN3439
Formel vægt 222.71
Procent renhed 97%