Få mere at vide
4-Cyano-4-phenylcyclohexanon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15498829
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15498829 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 15498829 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05281.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 25115-74-6 | C13H13NO | 199.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Cyano-4-phenylcyclohexanone
CAS 25115-74-6
Smeltepunkt 112°C to 118°C
Molekylær formel C13H13NO
MDL nummer MFCD00044816
Mængde 5 g
Beilstein 2645593
Synonym 4-cyano-4-phenylcyclohexanone, 4-oxo-1-phenylcyclohexanecarbonitrile, 4-oxo-1-phenylcyclohexanenitrile, cyclohexanecarbonitrile, 4-oxo-1-phenyl, 4-oxo-1-phenyl-cyclohexanecarbonitrile, 4-oxo-1-phenyl-1-cyclohexanecarbonitrile, acmc-1ciss, 4-cyano-4phenylcyclohexanone, 4-phenyl 4-cyanocylohexanone, 4-phenyl 4-cyanocyclohexanone
InChI nøgle GKXOABVSZWCJJK-UHFFFAOYSA-N
SMIL O=C1CCC(CC1)(C#N)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn 4-oxo-1-phenylcyclohexan-1-carbonitril
Molekylvægt (g/mol) 199.25
PubChem CID 91282
Formel vægt 199.24
Procent renhed 98%