Få mere at vide
4-Cyano-4'-N-pentylbiphenyl, TRC
Artikelnummer. 30351508
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30351508 25 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30351508 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC98939825G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Cyano-4'-N-pentylbiphenyl
CAS 40817-08-1
Molekylær formel C18H19N
Mængde 25 g
Synonym 5-BB-C, 5BF, 5CB, 5TsB, BDH-K 15, C 1550, CB 5, CB 5 (Liquid Crystal), CPB, K 15, K 15 (Liquid Crystal), LC 5CB, PCB (Liquid Crystal), Pentyl Cyanobiphenyl, p-Amyl-p'-cyanobiphenyl, p-Cyano-p'-pentylbiphenyl, p-Pentyl-p'-cyanobiphenyl, p-n-Amylbenzylidene-p'-cyanoaniline, p-n-Pentyl-p'-cyanobiphenyl, p'-Cyano-p-pentylbiphenyl, 4-Pentyl-4'-cyanobiphenyl, 4-n-Amyl-4'-cyanobiphenyl, 4-n-Pentyl-4'-cyanobiphenyl, 4'-Amyl-4-cyanobiphenyl, 4'-Cyano-4-pentylbiphenyl, 4'-Pentyl-4-biphenylcarbonitrile, 4'-Pentyl-4-cyanobiphenyl, 4'-n-Pentyl-4-biphenylcarbonitrile, 4'-n-Pentyl-4-cyanobiphenyl, 4-Cyano-4'-pentyldiphenyl, 4'-Pentyl[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile, 4,4'-n-Pentylcyanobiphenyl, 4-Amyl-4'-cyanobiphenyl, 4-Cyano-4'-n-pentyl-1,1'-biphenyl, 4-Cyano-4'-n-pentylbiphenyl, 4-Cyano-4'-n-pentyldiphenyl, 4-Cyano-4'-pentyl-1,1'-biphenyl
InChI formel InChI=1S/C18H19N/c1-2-3-4-5-15-6-10-17(11-7-15)18-12-8-16(14-19)9-13-18/h6-13H,2-5H2,1H3
SMIL CCCCCc1ccc(cc1)c2ccc(cc2)C#N
IUPAC navn 4-(4-pentylphenyl)benzonitril
Molekylvægt (g/mol) 249.35
Formel vægt 249.1517