missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Cyano-4-[(ethylsulfanylthiocarbonyl)sulfanyl]pentanoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30357833
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30357833 50 mg
30357624 100 mg
30355683 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30357833 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC99857850MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1137725-46-2
Molekylær formel C9H13NO2S3
Molekylvægt (g/mol) 263.4
IUPAC navn 4-cyano-4-ethylsulfanylcarbothioylsulfanylpentanoic acid
SMIL CCSC(=S)SC(C)(CCC(=O)O)C#N

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Cyano-4-[(ethylsulfanylthiocarbonyl)sulfanyl]pentanoic Acid
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C9H13NO2S3/c1-3-14-8(13)15-9(2,6-10)5-4-7(11)12/h3-5H2,1-2H3,(H,11,12)
Formel vægt 263.0108
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.