Få mere at vide
4-Cyano-4-(3-methoxyphenyl)-1-methylpiperidine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11372759
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11372759 5 g 5g
11362759 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11372759 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27677.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5460-79-7
Molekylær formel C14H18N2O
Molekylvægt (g/mol) 230.311
MDL nummer MFCD05857265
InChI nøgle COYLNHITVXBZPK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3-methoxyphenyl-1-methylpiperidine-4-carbonitrile, 1-methyl-4-cyano-4-3-methoxyphenyl piperidine, 1-methyl-4-cyano-4-3-methoxyphenyl-piperidine, unii-nnp3veh42y, nnp3veh42y, 4-cyano-4-3-methoxyphenyl-1-methylpiperidine, 4-3-methoxyphenyl-1-methyl-4-piperidinecarbonitrile, 4-3-methoxyphenyl-1-methyl-piperidine-4-carbonitrile, 4-piperidinecarbonitrile, 4-3-methoxyphenyl-1-methyl, acmc-1b1ys
PubChem CID 79580
IUPAC navn 4-(3-methoxyphenyl)-1-methylpiperidine-4-carbonitrile
SMIL CN1CCC(CC1)(C#N)C2=CC(=CC=C2)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Cyano-4-(3-methoxyphenyl)-1-methylpiperidine
Smeltepunkt 43°C to 47°C
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Formel vægt 230.31
Procent renhed 97%