Få mere at vide
4-Cyano-3-fluorobenzeneboronic acid, 97%
Artikelnummer. p-7030163
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11392819
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H27710.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 843663-18-3 | C7H5BFNO2 | 164.93 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 843663-18-3
Molekylær formel C7H5BFNO2
Molekylvægt (g/mol) 164.93
MDL nummer MFCD03411549
InChI nøgle DECWLXUOZUMPBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyano-3-fluorobenzeneboronic acid, 4-cyano-3-fluorophenyl boronic acid, 4-borono-2-fluorobenzonitrile, 4-cyano-3-fluoro-phenyl boronic acid, 4-cyano-3-fluoro phenyl boronic acid, 3-fluoro-4-cyanophenylboronic acid, boronic acid, 4-cyano-3-fluorophenyl, 4-cyano-3-fluorophenylboronicacid, pubchem1801, acmc-209pug
PubChem CID 2783130
IUPAC navn (4-cyano-3-fluorphenyl)boronsyre
SMIL OB(O)C1=CC(F)=C(C=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Cyano-3-fluorobenzeneboronic acid
Smeltepunkt >300°C
Mængde 1 g
Formel vægt 164.93
Procent renhed 97%