missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Cyano-3,5-difluorophenylboronic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Cyano-3,5-difluorophenylboronic acid |
| CAS | 861710-03-4 |
| Molekylær formel | C7 H4 B F2 N O2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4BF2NO2/c9-6-1-4(8(12)13)2-7(10)5(6)3-11/h1-2,12-13H |
| SMIL | OB(O)c1cc(F)c(C#N)c(F)c1 |
| IUPAC navn | (4-cyano-3,5-difluorophenyl)boronic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 182.92 |
| Formel vægt | 183.03 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?