Få mere at vide
4-Cyano-2-methylpyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Cyano-2-methylpyridine |
| CAS | 2214-53-1 |
| Molekylær formel | C7 H6 N2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6N2/c1-6-4-7(5-8)2-3-9-6/h2-4H,1H3 |
| SMIL | Cc1cc(ccn1)C#N |
| IUPAC navn | 2-methylpyridine-4-carbonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 118.14 |
| Formel vægt | 118.0531 |