Learn More
4-cyano-2-fluorpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11495700
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11495700 5 g 5g
11485700 1 g 1g
11405710 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11495700 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H25938.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3939-14-8 | C6H3FN2 | 122.102 g/mol
4-Cyano-2-fluorpyridin er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler og agrokemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-Cyano-2-fluorpyridin er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der
anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter og agrokemikalier.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med hydrogenfluorid, nitrogenoxider, stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3939-14-8
Molekylær formel C6H3FN2
Molekylvægt (g/mol) 122.102
MDL nummer MFCD09027299
InChI nøgle DYQMGPSBUBTNJZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12002587
IUPAC navn 2-fluorpyridin-4-carbonitril
SMIL C1=CN=C(C=C1C#N)F
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Cyano-2-fluoropyridine
Smeltepunkt 31°C to 33°C
Mængde 5 g
Synonym 2-fluoroisonicotinonitrile, 4-cyano-2-fluoropyridine, 2-fluoro-4-cyanopyridine, 4-pyridinecarbonitrile, 2-fluoro, 2-fluoro-4-pyridinecarbonitrile, 2-fluoro-isonicotinonitrile, 4-pyridinecarbonitrile,2-fluoro, acmc-1bnd8, 4-cyano-2-fluoro pyridine, ksc581g3h
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 122.1
Procent renhed 97%