Få mere at vide
4-Cyano-2-fluorophenylboronsyre pinacolester, 97%
Artikelnummer. 11946071 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11946071 5 g 5g
11936071 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11946071 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 444720050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
CAS: 1035235-29-0 | C13H15BFNO2 | 247,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1035235-29-0
Molekylær formel C13H15BFNO2
Molekylvægt (g/mol) 247.08
MDL nummer MFCD09998162
InChI nøgle FEUINZSEHIJUBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 4-cyano-2-fluorophenylboronic acid, pinacol ester, 4-cyano-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester, 4-cyano-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 3-fluoro-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 4-cyano-2-fluorophenylboronicacidpinacolester, 4-cyano-2-fluorobenzeneboronic acid, pinacol ester, 3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzonitrile, 3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl 1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzenecarbonitrile
PubChem CID 44755210
IUPAC navn 3-fluor-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitril
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C(F)C=C(C=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Smeltepunkt 83,0 °C til 84,0 °C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Mængde 5 g
Formel vægt 247.08
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.