Få mere at vide
4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid, 97%
Artikelnummer. 11906141 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11906141 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 11906141 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 445390010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 1150114-77-4 | C7H5BFNO2 | 164.93 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid
CAS 1150114-77-4
Smeltepunkt 304°C to 304.5°C
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glass Bottle
Molekylær formel C7H5BFNO2
MDL nummer MFCD07644472
Mængde 1 g
Synonym 4-cyano-2-fluorophenyl boronic acid, boronic acid, b-4-cyano-2-fluorophenyl, acmc-2099nb, 4-borono-3-fluorobenzonitrile, 4-cyano-2-fluoro-phenylboronic acid, 4-cyano-2-fluorobenzeneboronic acid
InChI nøgle HFAUMAIVCYTVQR-UHFFFAOYSA-N
SMIL OB(O)C1=C(F)C=C(C=C1)C#N
IUPAC navn (4-cyano-2-fluorophenyl)boronic acid
Molekylvægt (g/mol) 164.93
PubChem CID 44755209
Formel vægt 164.93
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.