Få mere at vide
4-Cyano-2-fluorobenzeneboronic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15437638
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15437638 1 g 1g
15447638 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15437638 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61134.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-10-2026
4-Cyano-2-fluorbenzenboronsyre anvendes som et aktivt farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Cyano-2-fluorbenzenboronsyre anvendes som et aktivt farmaceutisk mellemprodukt.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1150114-77-4
Molekylær formel C7H5BFNO2
Molekylvægt (g/mol) 164.93
MDL nummer MFCD07644472
InChI nøgle HFAUMAIVCYTVQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyano-2-fluorophenyl boronic acid, boronic acid, b-4-cyano-2-fluorophenyl, acmc-2099nb, 4-borono-3-fluorobenzonitrile, 4-cyano-2-fluoro-phenylboronic acid, 4-cyano-2-fluorobenzeneboronic acid
PubChem CID 44755209
IUPAC navn (4-cyano-2-fluorphenyl)boronsyre
SMIL OB(O)C1=C(F)C=C(C=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Cyano-2-fluorobenzeneboronic acid
Mængde 1 g
Formel vægt 164.93
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof