Få mere at vide
4-cyano-1-butyn, 97%
Artikelnummer. 15335028 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15335028 5 g 5g
15325028 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15335028 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 455590050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Add to basket
CAS: 19596-07-7 | C5H5N | 79,1 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 19596-07-7
Molekylær formel C5H5N
Molekylvægt (g/mol) 79.1
InChI nøgle VMUWIDHKAIGONP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyano-1-butyne, 4-pentynenitrile, 1-cyano-3-butyne
PubChem CID 140560
IUPAC navn pent-4-ynenitril
SMIL C#CCCC#N
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Cyano-1-butyne
Tæthed 0.9063g/mL
Kogepunkt 79,0 °C (39,0 mmHg)
Flammepunkt 65,5 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Lineær formel NCCH2CH2CCH
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 0.9063
Formel vægt 79.1
Procent renhed 97%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Cyano-1-butyne
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.