Få mere at vide
4-Cumylphenol-2,6-d2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Cumylphenol-2,6-d2 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16O/c1-15(2,12-6-4-3-5-7-12)13-8-10-14(16)11-9-13/h3-11,16H,1-2H3/i10D,11D |