Få mere at vide
4-cis-Fluoro-L-prolinamide hydrochloride, 98%
Artikelnummer. 11362239
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11362239 1 g 1g
15493637 250 mg 250mg
11372239 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11362239 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27235.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 426844-23-7 | C5H10ClFN2O | 168.596 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 426844-23-7
Molekylær formel C5H10ClFN2O
Molekylvægt (g/mol) 168.596
MDL nummer MFCD07368567
InChI nøgle YIEACUBSPQGCLW-MMALYQPHSA-N
Synonym 2s,4s-4-fluoropyrrolidine-2-carboxamide hydrochloride, 4-cis-fluoro-l-prolinamide hydrochloride, 2s,4s-4-fluoropyrrolidine-2-carboxamide hcl, cis-4-fluoro-l-prolinamide hydrochloride, 2s,4s-4-fluoro-2-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride, 4s-4-fluoro-l-prolinamide-hydrogen chloride 1/1, 2s,4s-2-carbamoyl-4-fluoropyrrolidine hydrochloride salt, 2s,4s-4-fluoropyrrolidine-2-carboxamide monohydrochloride, 2s,4s-2-aminocarbonyl-4-fluoropyrrolidine hydrochloride
PubChem CID 45158917
IUPAC navn (2S,4S)-4-fluorpyrrolidin-2-carboxamid;hydrochlorid
SMIL C1C(CNC1C(=O)N)F.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-cis-Fluoro-L-prolinamide hydrochloride
Smeltepunkt 231°C to 236°C (decomposition)
Mængde 1 g
Optisk rotation −45 (c=1 in Water)
Formel vægt 168.59
Procent renhed 98%