Få mere at vide
4-cis-Decenoylcarnitine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-cis-Decenoylcarnitine |
| CAS | 1256380-16-1 |
| Molekylær formel | C17 H31 N O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[[(4Z)-1-oxo-4-decen-1-yl]oxy]-1-propanaminium Inner Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C17H31NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-17(21)22-15(13-16(19)20)14-18(2,3)4/h9-10,15H,5-8,11-14H2,1-4H3/b10-9-/t15-/m1/s1 |
| SMIL | CCCCC\C=C/CCC(=O)O[C@H](CC(=O)[O-])C[N+](C)(C)C |
| IUPAC navn | (3R)-3-[(Z)-dec-4-enoyl]oxy-4-(trimethylammonio)butanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 313.43 |
| Formel vægt | 313.2253 |