Få mere at vide
4-[cis-4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxy-1-oxidopiperidin-1-yl]-N,N-dimethyl-2,2-diphenylbutanamide (Loperamide cis-N-Oxide), Mikromol™
Artikelnummer. 30052062
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30052062 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30052062 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0025.13
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-[cis-4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxy-1-oxidopiperidin-1-yl]-N,N-dimethyl-2,2-diphenylbutanamide (Loperamide cis-N-Oxide)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-[cis-4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxy-1-oxidopiperidin-1-yl]-N,N-dimethyl-2,2-diphenylbutanamide
CAS 109572-89-6
Analyt- eller komponentnavne 4-[cis-4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxy-1-oxidopiperidin-1-yl]-N,N-dimethyl-2,2-diphenylbutanamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C29H33ClN2O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 4-[cis-4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxy-1-oxidopiperidin-1-yl]-N,N-dimethyl-2,2-diphenylbutanamide, cis-Loperamide N-Oxide, Loperamide Hydrochloride Imp. G (EP), 1-Piperidinebutanamide, 4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxy-N,N-dimethyl-alpha,alpha-diphenyl-, 1-oxide, cis-, Loperamide Hydrochloride Impurity G, Loperamide Impurity G
InChI formel InChI=1S/C29H33ClN2O3/c1-31(2)27(33)29(24-9-5-3-6-10-24,25-11-7-4-8-12-25)19-22-32(35)20-17-28(34,18-21-32)23-13-15-26(30)16-14-23/h3-16,34H,17-22H2,1-2H3/t28-,32+
SMIL CN(C)C(=O)C(CC[N@+]1([O-])CC[C@@](O)(CC1)c2ccc(Cl)cc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
IUPAC navn 4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxy-1-oxido-piperidin-1-ium-1-yl]-N,N-dimethyl-2,2-diphenyl-butanamide
Molekylvægt (g/mol) 493.04
Mængde 50 mg
Formel vægt 492.218 g/mol