Få mere at vide
4-Cholesten-3-one, 98+%
Beskrivelse
4-Cholesten-3-one bruges som en chiral byggesten til proteomikforskning. Det er en intestinal metabolit af kolesterol og udviser en anti-fedme-effekt på dyr.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-Cholesten-3-one bruges som en chiral byggesten til proteomikforskning. Det er en intestinal metabolit af kolesterol og udviser en anti-fedme-effekt på dyr.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Cholesten-3-one |
| Smeltepunkt | 79 °C til 81 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 4707774 |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Optisk rotation | +93° (c=1 i kloroform) |
| Formel vægt | 384.65 |
| Procent renhed | ≥98% |