Få mere at vide
4-Cholesten-3-one, 98+%
Artikelnummer. 11449283
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11449283 5 g 5g
11459283 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11449283 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11743.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 601-57-0 | C27H44O | 384,648 g/mol
4-Cholesten-3-one bruges som en chiral byggesten til proteomikforskning. Det er en intestinal metabolit af kolesterol og udviser en anti-fedme-effekt på dyr.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Cholesten-3-one bruges som en chiral byggesten til proteomikforskning. Det er en intestinal metabolit af kolesterol og udviser en anti-fedme-effekt på dyr.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 601-57-0
Molekylær formel C27H44O
Molekylvægt (g/mol) 384.648
MDL nummer MFCD00003663
InChI nøgle NYOXRYYXRWJDKP-GYKMGIIDSA-N
Synonym 4-cholesten-3-one, cholest-4-en-3-one, cholestenone, 3-oxocholest-4-ene, delta sup 4-cholestenone, +-4-cholesten-3-one, unii-7t94nhd99c, 3-oxo-4-cholestene, 3-keto-4-cholestene, cholestenone delta 4
PubChem CID 91477
ChEBI CHEBI:16175
IUPAC navn (8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopentahren-3-phenant
SMIL CC(C)CCCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CCC4=CC(=O)CCC34C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Cholesten-3-one
Smeltepunkt 79 °C til 81 °C
Mængde 5 g
Beilstein 4707774
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Optisk rotation +93° (c=1 i kloroform)
Formel vægt 384.65
Procent renhed ≥98%