missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Cholesten-3-one-2,2,4,6,6-d5, TRC

Artikelnummer. 30363598
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
2 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30363598 2 mg
30353923 1 mg
30363376 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30363598 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC4321022MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 72560-60-2
Molekylær formel C27 D5 H39 O
Molekylvægt (g/mol) 389.668
Synonym Cholest-4-en-3-one-2,2,4,6,6-d5 (9CI), 4-Cholesten-3-one-2,2,4,6,6-d5, 4-Cholesten-3-one-2,2,4,6,6-D5, δ4-Cholesten-3-one-d5, (17β)-17-Octylandrost-4-en-3-one-2,2,4,6,6-d5
IUPAC navn (8S,9S,10R,13R,14S,17R)-2,2,4,6,6-pentadeuterio-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-1,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
SMIL [2H]C1=C2C([2H])([2H])C[C@H]3[C@@H]4CC[C@H]([C@H](C)CCCC(C)C)[C@@]4(C)CC[C@@H]3[C@@]2(C)CC([2H])([2H])C1=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Cholesten-3-one-2,2,4,6,6-d5
Mængde 2 mg
InChI formel InChI=1S/C27H44O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h17-19,22-25H,6-16H2,1-5H3/t19-,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i9D2,13D2,17D
Formel vægt 389.371
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.