Få mere at vide
4-Cholesten-3-one-2,2,4,6,6-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Cholesten-3-one-2,2,4,6,6-d5 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H44O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h17-19,22-25H,6-16H2,1-5H3/t19-,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i9D2,13D2,17D |
| Formel vægt | 389.371 |