Få mere at vide
4-klortoluen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chlorotoluene |
| CAS | 106-43-4 |
| Molekylær formel | C7 H7 Cl |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | Toluene, p-chloro- (8CI), 1-Chloro-4-methylbenzene, 1-Methyl-4-chlorobenzene, 4-Chloro-1-methylbenzene, 4-Chlorotoluene, 4-Methyl-1-chlorobenzene, 4-Methylchlorobenzene, 4-Methylphenyl chloride, 4-Tolyl chloride, NSC 404114, p-Chloromethylbenzene, p-Chlorotoluene, p-Methylchlorobenzene, p-Tolyl chloride, para-Chlorotoluene |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7Cl/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,1H3 |
| SMIL | Cc1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC navn | 1-chlor-4-methylbenzen |
| Molekylvægt (g/mol) | 126.58 |
| Formel vægt | 126.0236 |